ContactUsLinkComponent
VWR® Enviro-Safe®, Thermomètre de précision à dilatation de liquide sans danger pour l’environnement
  620-0801
undefined
VWR® Enviro-Safe®, Thermomètre de précision à dilatation de liquide sans danger pour l’environnement
  620-0801
  • Profondeur d'immersion:
    76 mm
  • Longueur:
    420 mm
  • Précision:
    ±1,0 °C
  • Division:
    0,1 °C
  • Cdt:
    1
  • Plage de mesure:
    −1...+61 °C
Ce thermomètre de haute précision certifié EnviroKleen™ est précis à ±1,0 °C et contient un liquide vert, non toxique, sans danger pour l’environnement, contre un verre à fond blanc et sans plomb.
  • Verre sans plomb
  • Précision égale à celle des thermomètres au mercure
  • Numéros de série individuels
Adapté à une utilisation dans l’industrie chimique, les universités, les instituts scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, la pétrochimie, les industries pharmaceutique et médicale, la fabrication, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Traceable to NIST/DKD.
 : Traçabilité NIST.
 : Livrés avec un certificat de précision et de traçabilité multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) et protégés individuellement dans un emballage Safety-Pak®.