Rubans adhésifs d'étiquetage de protection pour laboratoire, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Certificats
À propos de cet article
Ruban adhésif en polyester transparent. Le distributeur de ruban est disponible séparément.
- Reste solidement fixé et ne se décolore pas même après un autoclavage de 40 minutes à 125 °C ou un stockage pendant une semaine dans de l'azote liquide à –196 °C
- Résiste aux acides, alcalis et solvants organiques
- Permet un étiquetage résistant aux taches avec d'excellentes propriétés adhésives
Longueur: 32,9 m
Couleur : transparent