ContactUsLinkComponent
Ruban d'emballage, adhésif usine solides
  819-0038
 :  3M
undefined
Ruban d'emballage, adhésif usine solides
  819-0038
 :  3M
  • Largeur:
    38,0 mm
  • Désignation:
    Ruban d'emballage, adhésif
  • Seq:
    01
  • Cdt:
    48 Roll
Ruban adhésif d'emballage résistant, conçu en particulier pour le scellage de boîtes de toute forme et de toute taille. Le distributeur manuel permet d'utiliser le ruban adhésif sans quasiment aucun bruit.
  • Particulièrement résistant
Longueur: 66,0 m
Couleur: Marron