Rubans, usage général, Scotch® Magic™
Rubans, usage général, Scotch® Magic™
Fournisseur:   3M
Rubans, usage général, Scotch® Magic™
Fournisseur:  3M
Certificats
Rubans, usage général, Scotch® Magic™
Rubans, usage général, Scotch® Magic™
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
En acétate de cellulose. Virtuellement invisible une fois appliqué, ce ruban adhésif est parfait pour effectuer des réparations sur le papier, assembler des pages et monter des éléments.
  • Se coupe de façon nette, ne jaunit pas, ne se dessèche pas
  • Possibilité d'écrire dessus
  • Ruban adhésif invisible à la photocopieuse
Longueur: 33 m
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Largeur
    Disponibilité
    Prix
  • Ruban d'emballage
    12,0 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 3,00 €
    3,00 €
    1 * 1 ROU
       3,00 €
  • Ruban d'emballage
    19,0 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 4,00 €
    4,00 €
    1 * 1 ROU
       4,00 €