Ruban d'étanchéité, double face
Catalog # 293-2100
Supplier: 3M
Specifications
- Largeur:19,0 mm
- Désignation:Ruban adhésif double face
- Cdt:1 Roll
Specifications
About this item
Ruban d’étanchéité revêtu d’un adhésif sur les deux faces.
- Résistant à la température jusqu'à 105 °C
- Résistant aux UV
- Épaisseur 0,8 mm
Support en mousse de polyuréthane avec adhésif acrylate.
Longueur : 66,0 m
Couleur: Blanc