Système de distribution répétitive, PB600-1
Catalog # 549-0233
Supplier: HAMILTON BONADUZ
Specifications
- Désignation:Système de distribution répétitive, PB600-1
- Cdt:1
Specifications
About this item
Le PB600-1 s'utilise avec des seringues Microliter™ ou Gastight® de 25 µl à 2,5 ml. Utilisez le distributeur avec des seringues à aiguille fixe (N), à aiguille amovible (RN), à embout Luer (LT) ou à embout Luer lock en PTFE (TLL).
- Distribue un échantillon jusqu'à 50 fois en appuyant sur un bouton pression
- Gamme de volumes délivrés de 0,5 à 50 µl (selon seringue)
Delivery: Fourni sans seringue.