Mini Compressed ESD Swabs, CleanFoam®
Mini Compressed ESD Swabs, CleanFoam®
Écorchures ESD mini-compressées, PE/PU, 89 mm
Catalog # TEXWTX750E
New Product
Irregular Voltage
Supplier:   Texwipe
Mini Compressed ESD Swabs, CleanFoam®
Catalog # TEXWTX750E
Supplier:  Texwipe
New Product
Irregular Voltage
Mini Compressed ESD Swabs, CleanFoam®
Mini Compressed ESD Swabs, CleanFoam®
Écorchures ESD mini-compressées, PE/PU, 89 mm
Price
507,19 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
La tête CleanFoam lavée alvéolée est solide et pointue.
  • Manche Stat-Rite à faible contamination, dissipant les charges électriques en toute sécurité sans additifs contaminants
  • Manche portant la mention ESD-safe
Pour le nettoyage de petites rainures et cannelures.
Packaging: Conditionnement: Emballage double.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Specifications
  • Désignation:
    Écorchures ESD mini-compressées
  • Longueur:
    89 mm
  • Seq:
    2
  • Tige/Tête:
    PE/PU
  • Cat. No.:
    TEXWTX750E
  • Longueur de la tige:
    79 mm
  • Largeur de la tige:
    3 mm
  • Forme de tête:
    Pointues
  • Longueur de la tête:
    10 mm
  • Largeur de la tête:
    3,5 mm