Écouvillon ESD à micro-tête, CleanFoam®
710-0579
: Texwipe
- Longueur de la tige:80 mm
- Largeur de la tige:3 mm
- Longueur de la tête:10 mm
- Largeur de la tête:4 mm
- Désignation:Écouvillons ESD à micro-tête
- Longueur:90 mm
- Tige/Tête:PE/PU
- Cdt:500
CleanFoam® en mousse lavée offrant une résistance aux chocs, avec un pouvoir absorbant excellent. Manche interne souple pour le nettoyage de très petites surfaces.
- Traitement à l'aide de solvants réduisant au minimum l'émission de particules et de résidus non volatiles
- Manche Stat-Rite® à faible contamination, dissipant les charges électriques en toute sécurité sans additifs contaminants
- Manche portant la mention 'ESD-safe'
: Conditionnement: En sachet double.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904