Écouvillon, CrushTube™
710-0574
: Texwipe
- Longueur de la tige:40 mm
- Largeur de la tige:9,5 mm
- Longueur de la tête:10 mm
- Largeur de la tête:8 mm
- Désignation:Écouvillons de nettoyage
- Longueur:50 mm
- Cdt:50
Pour le nettoyage des pointes d'ionisation. Écouvillon en polyester saturé d'isopropanol.
- Lorsque l'ampoule est cassée contre la gaine protectrice en plastique, l'embout brosse est saturé et prêt à l'emploi
- Sans silicone
Suitable for cleaning sensitive surfaces such as optical assemblies, maintaining of ion emitter tips, grooves, tracks, slots and other small spaces, removing adhesive buildup and solvent.
: Conditionnement : 50 écouvillons par sachet, 10 boîtes par caisse pour un total de 500 écouvillons par caisse. Conditionnement en sachet, double emballage.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904