ContactUsLinkComponent
Electrostatic dissipative swabs, CONSTIX® SF-13ESD
  710-0573
 :  CONTEC
undefined
Electrostatic dissipative swabs, CONSTIX® SF-13ESD
  710-0573
 :  CONTEC
  • Longueur de la tige:
    63,5 mm
  • Largeur de la tige:
    2,5 mm
  • Longueur de la tête:
    17,8 mm
  • Largeur de la tête:
    0,76 mm
  • Désignation:
    ESD swabs, SF-13ESD, head: 0,76×17,8 mm, handle Ø 2,5 mm
  • Longueur:
    81,3 mm
  • Cdt:
    500
Manche conducteur, tête anti-statique et hydrophile, à faible relargage de substances extractibles.
  • ESD handle is great for static-sensitive applications
  • Fine point enables access to very small areas and crevices
  • Polyurethane foam head provides good particle entrapment and removal
  • Contains no binders or adhesives
The absorbent foam enables solvents, such as isopropanol and ethanol, to be readily sorbed for applications involving solvent delivery and removal.
The SF-13ESD is also compatible and sorbent with most common solvents. Not recommended for use with ketones, such as acetone or MEK.
 : Conditionnement: 500 écouvillons par sachet, un sachet par boîte.
 : *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904