Écouvillon, Micro CleanFoam®
Écouvillon, Micro CleanFoam®
, 70 mm
N° de catalogue TEXWTX757B
New Product
Irregular Voltage
Fournisseur:   Texwipe
Écouvillon, Micro CleanFoam®
N° de catalogue TEXWTX757B
Fournisseur:  Texwipe
New Product
Irregular Voltage
Écouvillon, Micro CleanFoam®
Écouvillon, Micro CleanFoam®
, 70 mm
Prix
461,95 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Pour le nettoyage de très petites pièces. Tête lavée à l'aide de solvants afin de réduire les résidus non volatils.
  • Very low particle generation
  • Swab incorporates a flexible paddle
  • Excellent sorbency and good chemical resistance
Excellent swab for cleaning very small areas of parts and assemblies with solvents such as IPA, applying lubricants and other liquids, and removing excess materials.
Packaging: Conditionnement : traité en salle propre. Conditionnement en sachet double.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Documents
Spécifications
  • Longueur:
    70 mm
  • Seq:
    2
  • Cat. No.:
    TEXWTX757B
  • Longueur de la tige:
    60 mm
  • Largeur de la tige:
    2,2 mm
  • Longueur de la tête:
    10 mm
  • Largeur de la tête:
    3,2 mm