Écouvillons, petite tête CleanFoam® compacte
Catalog # 710-0576
Supplier: Texwipe
Specifications
- Longueur de la tige:50 mm
- Largeur de la tige:2,4 mm
- Longueur de la tête:17 mm
- Largeur de la tête:3,5 mm
- Désignation:Écouvillons, petite tête compacte
- Longueur:67 mm
- Forme de tête:Pointed
- Tige/Tête:PP/mousse
- Cdt:500
Specifications
About this item
Écouvillons pour le nettoyage de très petites surfaces, comme les pièces rainurées.
- Très faible relargage de particules
- Extrémité pointue fixée sur un manche court en PP rigide
- Tête en mousse de PU lavée à l'aide de solvants réduisant les résidus non volatiles
Conviennent aux applications précises de solvants et solutions détergentes.
Packaging: Conditionnement: Traitement salle propre. Double sachet.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904