Small Head Swabs, CleanFoam®
Écorceurs à petite tête, PP/mousse
Catalog # 710-0556
New Product
Irregular Voltage
Supplier: Texwipe
Jump to:
Product Details & Documents
Écouvillon pour une utilisation avec un solvant tel que l'isopropanol. Porosité de 100 pores par pouce.
- Très absorbant, à faible relargage de particules, résistant à la plupart des solvants d'usage courant
- Très faible relargage et résidus non volatiles
- Manche rigide et compact en PP
Large éventail d'applications industrielles, des chaînes de montage aux salles propres.
: Conditionnement : traité en salle propre. Conditionnement en sachet double.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Specifications
- Désignation:Écorceurs à petite tête
- Seq:3
- Tige/Tête:PP/mousse
- Cat. No.:710-0556
- Longueur de la tige:59 mm
- Largeur de la tige:3 mm
- Longueur de la tête:12 mm
- Largeur de la tête:3,6 mm