Medium Head Swabs, CleanFoam®
Écorchettes à tête moyenne, PP/mousse, 163 mm
710-0555
New Product
Irregular Voltage
: Texwipe
Tampon avec tête CleanFoam thermoformée sur une palette flexible. Fabriqué en mousse PU avec une porosité de 100 pores par pouce.
- Très faible relargage de particules et de résidus non volatils
- Bonne résistance chimique
- Bonne préhension grâce au long manche et à la tête flexible
Conçu pour les applications industrielles allant de l'assemblage général aux salles blanches avec un solvant tel que l'isopropanol.
: Conditionnement : en sachet double.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
- Désignation:Écorchettes à tête moyenne
- Longueur:163 mm
- Seq:3
- Tige/Tête:PP/mousse
- Cat. No.:710-0555
- Longueur de la tige:146 mm
- Largeur de la tige:3,2 mm
- Longueur de la tête:17 mm
- Largeur de la tête:6,4 mm