Large Rectangular Foam Head Swabs, CleanFoam®
Large Rectangular Foam Head Swabs, CleanFoam®
Éponges rectangulaires en mousse, PP/mousse
N° de catalogue TEXWTX707A
New Product
Irregular Voltage
Fournisseur:   Texwipe
Large Rectangular Foam Head Swabs, CleanFoam®
N° de catalogue TEXWTX707A
Fournisseur:  Texwipe
New Product
Irregular Voltage
Large Rectangular Foam Head Swabs, CleanFoam®
Large Rectangular Foam Head Swabs, CleanFoam®
Éponges rectangulaires en mousse, PP/mousse
Prix
420,36 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Tête en mousse d'une porosité de 100 pores par pouce.
  • Tête en mousse de PU de grande qualité qui ne s'écaille pas
  • Très doux et faible abrasion pour la protection des composants délicats
  • Manche en PP
Écouvillons thermosoudés pour les applications nécessitant une absorption élevée, un faible relargage de particules et une répartition uniforme des solvants.
Emballage: Conditionnement: Traitement en salle propre. Double sachet.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Éponges rectangulaires en mousse
  • Seq:
    3
  • Tige/Tête:
    PP/mousse
  • Cat. No.:
    TEXWTX707A
  • Longueur de la tige:
    106 mm
  • Largeur de la tige:
    6,6 mm
  • Longueur de la tête:
    25 mm
  • Largeur de la tête:
    15 mm