Écouvillon, Micro Alpha®
Ecouvillons de nettoyage, PP/PE, 70 mm
N° de catalogue TEXWTX758B
New Product
Irregular Voltage
Fournisseur: Texwipe
Écouvillon, Micro Alpha®
N° de catalogue TEXWTX758B
Fournisseur: Texwipe
New Product
Irregular Voltage
Aller à :
Product Details & Documents
La micro-pointe est conçue pour le nettoyage de petites surfaces rainurées, d'orifices ou de crevasses.
- Manche compact avec ailette interne souple
- Excellente résistance chimique, faible relarguage de particules et de fibres
- Tête en polyester Alpha double couche thermoformée (thermosoudée) sur le manche
: Conditionnement : traité en salle propre. Conditionnement en sachet double.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Désignation:Ecouvillons de nettoyage
- Longueur:70 mm
- Tige/Tête:PP/PE
- Matériau de la poignée:Polypropylene
- Cat. No.:TEXWTX758B
- Couleur de la poignée:Light Green
- Longueur de la tige:60 mm
- Largeur de la tige:2,2 mm
- Matériau tête de pompe:Polyester Alpha® tricoté
- Bond:Thermal
- Longueur de la tête:10 mm
- Largeur de la tête:3,2 mm