Coton-tiges moussés, CleanTips®
Catalog # 710-0553
Supplier: Texwipe
Specifications
- Longueur de la tige:127 mm
- Largeur de la tige:2,2 mm
- Longueur de la tête:27 mm
- Largeur de la tête:11,6 mm
- Désignation:Écouvillon mousse/coton
- Longueur:154 mm
- Tige/Tête:Bois/coton
- Cdt:2.500
Specifications
About this item
Très absorbant, à usage général, muni d'une tête douce peu abrasive
- Good chemical resistance
- Foam head moulded around a cotton bud core on a long hardwood handle
- Highly absorbent for general purpose use
Packaging: Conditionnement : en sachet, emballage double.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904