ContactUsLinkComponent
Bouchons, coniques, Versilic®
Bouchons, coniques, Versilic®
Catalog # VERN263070
Bouchons, coniques, Versilic®
Catalog # VERN263070
Specifications
  • Ø inférieur:
    60,0 mm
  • Ø supérieur:
    70,0 mm
  • Nb:
    70D
  • Hauteur:
    50,0 mm
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
En silicone, non toxique.
  • Biologiquement neutres, bonne résistance chimique
  • Résistance à une température de –60 à +200 °C (jusqu'à +220 °C pour les courtes périodes)
  • Résistance au vieillissement, à l'ozone et à la stérilisation répétée
Conviennent à une utilisation alimentaire homologuée par la FDA.
DIN 12781
Certifications: DIN 12781