ContactUsLinkComponent
Bouchons, caoutchouc, coniques, avec orifices prépercés
  VERN203241
Bouchons, caoutchouc, coniques, avec orifices prépercés
  VERN203241
  • Ø inférieur:
    34,0 mm
  • Ø supérieur:
    41,0 mm
  • Ø trou:
    6,5 mm
  • Type:
    Prépercé
  • Hauteur:
    35,0 mm
  • Cdt:
    25
En caoutchouc naturel, gris-bleu.
  • Résistance à tous les produits chimiques de laboratoire courants
  • Assure une étanchéité parfaite et une protection exceptionnelle
  • Avec orifices prépercés
  • Résistance thermique de –5 à +70 °C (+120 °C en atmosphère humide)
Très élastique, pour une étanchéité et une adhérence accrues.
Resistant to temperatures from -5 to +70 °C (120 °C in moist heat)
DIN 12871
 : DIN 12871