Spatule
Spatule
Spatule, polypropylène, avec 2 extrémités de formes différentes, 245 mm, 15 mm, blanc
N° de catalogue 441-0215
Fournisseur:   Brand
Spatule
N° de catalogue 441-0215
Fournisseur:  Brand
Spatule
Spatule
Spatule, polypropylène, avec 2 extrémités de formes différentes, 245 mm, 15 mm, blanc
Prix
21,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PP. Deux extrémités de spatules de forme différente (largeur d'environ 15 mm).
Spécifications
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Spatule, polypropylène, avec 2 extrémités de formes différentes
  • Longueur:
    245 mm
  • Largeur de la lame:
    15 mm