Spatules d'agitation à usage unique
Spatules/tiges d'agitation jetables en polystyrène, PS, 3 mm, 120 mm
N° de catalogue 441-0217
Fournisseur: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
Disposable stirring spatulas made from PS.
Spécifications
- Ø:3 mm
- Désignation:Spatules/tiges d'agitation jetables en polystyrène
- Longueur:120 mm
- Matière:PS