Adaptateurs, tête de distillation par la vapeur, Quickfit®
N° de catalogue BIBBSH7/23/SC
Fournisseur: SciLabware
Spécifications
- Raccord de rodage pour condenseur:19/26 NS
- Raccord de rodage pour ballon:24/29 NS
- Seq:01
- Cdt:5
Spécifications
À propos de cet article
PYREX®, verre borosilicaté
- Très bonne résistance chimique
- Bonne résistance thermique
Tube déflecteur avec tige intégrée pour introduire la vapeur dans les flacons. La tige est raccordée à l'alimentation en vapeur par un connecteur de sécurité à filetage amovible.