Tube déflecteur, vertical, Quickfit®
Catalog # 201-8691
Supplier: SciLabware
Specifications
- Rodage mâle:24/29 NS
- Rodage femelle:19/26 NS
- Cdt:1
Specifications
About this item
PYREX®, verre borosilicaté
- Très bonne résistance chimique
- Bonne résistance thermique
Généralement inséré entre un flacon et une tête de distillation pour empêcher le « transfert » de liquide brut.