ContactUsLinkComponent
Tubes déflecteurs avec inclinaison, Quickfit®
Tubes déflecteurs avec inclinaison, Quickfit®
N° de catalogue BIBBSH7/43
Fournisseur:  SciLabware
undefined
Tubes déflecteurs avec inclinaison, Quickfit®
N° de catalogue BIBBSH7/43
Fournisseur:  SciLabware
Spécifications
  • Raccord de rodage pour condenseur:
    24/29 NS
  • Raccord de rodage pour ballon:
    24/29 NS
  • Seq:
    06
  • Cdt:
    5
Spécifications
À propos de cet article
PYREX®, verre borosilicaté
  • Très bonne résistance chimique
  • Haute résistance thermique
Utilisés dans les ensembles de distillation pour empêcher le liquide brut de passer du flacon au condensateur.