Autoclave Sterilisation Tape
Autoclave Sterilisation Tape
Adhesive tape for steam sterilisation. lead, latex and solvent free, 55 m, 19 mm
N° de catalogue 489-1310
Fournisseur:   KARTELL
Autoclave Sterilisation Tape
N° de catalogue 489-1310
Fournisseur:  KARTELL
Autoclave Sterilisation Tape
Autoclave Sterilisation Tape
Adhesive tape for steam sterilisation. lead, latex and solvent free, 55 m, 19 mm
Prix
22,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
Ruban adhésif en papier crêpé.
  • Totally lead free
Specially designed for steam sterilisation (20 minutes at 120 °C, 10 minutes at 125 °C or 5 minutes at 135 °C). Colour change from green to dark green/black.
Shelf life: 36 months
Spécifications
  • Largeur:
    19 mm
  • Désignation:
    Adhesive tape for steam sterilisation. lead, latex and solvent free
  • Longueur:
    55 m