Rubans indicateurs pour chaleur sèche
489-1410
: KARTELL
- Largeur:19 mm
- Désignation:Ruban adhésif indicateur de stérilisation pour chaleur sèche
- Longueur:50 m
- Cdt:1 Roll
Ruban adhésif.
Spécialement conçu pour la stérilisation par chaleur sèche (30 minutes à 155 °C). Changement de couleur de blanc à marron.