Marqueur indélébile
Marqueur indélébile, noir
N° de catalogue 631-0014
Fournisseur: MARIENFELD
Aller à :
Product Details & Documents
Ce marqueur noir permet d'inscrire durablement les lames de microscopie, cassettes d'emballage ... Grâce à sa pointe ultra-fine qui ne sèche pas, il garantit à l'utilisateur une longue durée de vie.
- Étanche, inodore et non toxique
- Résiste à la plupart des produits chimiques
- Écrit sans traitement préalable des surfaces
Documents
MARI6130603_TDS.pdf MARI6130603_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Couleur:noir
- Désignation:Marqueur indélébile