TexWrite® 22 Cleanroom Papers
TexWrite® 22 Cleanroom Papers
Papier, A4, TX5811, bleu
N° de catalogue 818-0132
New Product
Fournisseur:   Texwipe
TexWrite® 22 Cleanroom Papers
N° de catalogue 818-0132
Fournisseur:  Texwipe
New Product
TexWrite® 22 Cleanroom Papers
TexWrite® 22 Cleanroom Papers
Papier, A4, TX5811, bleu
Prix
408,54 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
TexWrite® 22, fiches de documentation en cellulose pour salle propre, saturées en latex, sans agents organiques.
  • Particulièrement adapté à la prise de notes, pour des manuels d'appareils et pour des modes d'emploi
  • Peuvent s'utiliser en télécopieurs ou imprimants laser
Format: relié A4 pour salle propre.
Emballage: Conditionnement: 250 feuilles par paquet, 10 paquets par boîte (Bag-Within-A-Bag®)
Spécifications
  • Couleur:
    bleu
  • Désignation:
    Papier, A4
  • Seq:
    1
  • Modèle:
    TX5811