Bloc-notes, auto-adhésif, TexWrite® TexNotes
Fournisseur:   Texwipe
Bloc-notes, auto-adhésif, TexWrite® TexNotes
Fournisseur:  Texwipe
Certificats
Bloc-notes, auto-adhésif, TexWrite® TexNotes
Bloc-notes, auto-adhésif, TexWrite® TexNotes
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Ce carnet de notes est adapté pour apposer des notes sur des documents, rapports, appareils ou la plupart des surfaces en salle propre.
  • Adhésif en élastomère polymérisé à faible taux de contaminants, permettant de poser et d'enlever les TexNotes® sans laisser de résidu
Format: 102×76 mm
 : 72 feuilles par carnet, 10 carnets par boîte (Bag-Within-A-Bag®).
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Dimensions
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • 76×102 mm
    bleu clair
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 147,38 €
    147,38 €
    1 * 1 ST
       147,38 €
    Spécifications :
    New Product
    New Product
  • Carnet de notes, A7
    76×102 mm
    bleu clair
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 147,38 €
    147,38 €
    1 * 10 ST
       147,38 €