Cuillère à phosphore
450 mm, 16 mm
N° de catalogue 231-1272
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Cuillère à phosphore
N° de catalogue 231-1272
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Cuillère à phosphore
Cuillère à phosphore
450 mm, 16 mm
Prix
3,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier, Ø cuillère: 16 mm. Longueur totale: 450 mm
Spécifications
  • Longueur:
    450 mm
  • Taille cuillère:
    16 mm