Cuillère avec manche en forme de spatule
Catalog # 231-0273
Supplier: HAMMACHER KARL
Specifications
- Longueur:150 mm
- Cdt:1
- Taille cuillère:26×16 mm
Specifications
About this item
En acier inoxydable, antimagnétique (WIRONIT).
En acier inoxydable, antimagnétique (WIRONIT).