ContactUsLinkComponent
Cuillère de laboratoire
Cuillère de laboratoire
N° de catalogue 231-1231
Fournisseur:  RSG
undefined
Cuillère de laboratoire
N° de catalogue 231-1231
Fournisseur:  RSG
Spécifications
  • Longueur:
    200 mm
  • Cdt:
    1
  • Taille cuillère:
    30×16 mm
Spécifications
À propos de cet article
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Cette cuillère universelle convient à de nombreuses applications.
  • Ouverte vers l'avant, avec manche plat
  • Très bonne résistance thermique, autoclavable
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Nettoyage simple et rapide