Lunettes de sécurité, Santa Cruz®
111-3551
- Type:Anti-UV, anti-rayure
- Couleur:bleu
- Oculaires:Clear PC
- Cdt:1
Lunettes confortables et élégantes à oculaire panoramique.
- Branches réglables par crans
- Protections latérales intégrées et large champs de vision
Poids: 36 g
: EN 166, EN 170