Lunettes de sécurité, XC™
Supplier: HONEYWELL SAFETY
Certificates
About this item
L'oculaire largement incurvé garantit une vision périphérique exceptionnelle ainsi qu'une protection totale.
- Branches ajustables en longueur et inclinables
- Revêtement anti-dérapant des branches
- Monture MMT - Multi-Material Technologiy utilisée pour gagner en confort
- Changement d'oculaires simple et rapide: 13 oculaires au choix
- Insert RX pour oculaires correcteurs
EN 166, EN 170
Certifications: EN 166, EN 170
Frequently Bought Together