Pelles de pesée
170 mm, 10 mm
N° de catalogue 611-1251
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Notamment destinées aux pesées sur balance, etc.
- Résistantes aux produits corrosifs
- Robustes, pratiques et autoclavables
- Nettoyage aisé
- Pour de nombreuses applications
Spécifications
- Largeur:10 mm
- Longueur:170 mm