Jeu de microspatules
Kit de 4 microspatules, 150 mm, 45 mm, 3/4/5/6 mm
N° de catalogue 231-0195
Fournisseur: RSG
Aller à :
Product Details & Documents
Stainless steel. Set of four 150 mm (overall length) micro spatulas with black plastic handle.
- Choice of 4 blade widths (3, 4, 5, 6 mm) in one set
- 45 mm blade length
Spécifications
- Désignation:Kit de 4 microspatules
- Longueur:150 mm
- Largeur de la lame:3/4/5/6 mm
- Longueur de lame:45 mm