Ladle
Ladle
275 mm
N° de catalogue 231-1390
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Ladle
N° de catalogue 231-1390
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Ladle
Prix
6,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier avec manche en bois.
Ø 75 mm
Spécifications
  • Longueur:
    275 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.