Pictogrammes d'interdiction
Interdictions concernant l'agro-alimentaire, PVC
N° de catalogue 116-2033
Fournisseur: KROSCHKE
Aller à :
Product Details & Documents
These prohibition signs are made from self-adhesive PVC foil and proscribe practices that could be dangerous. According to VBG 125 these must be affixed visibly and permanently at all times.
- Pour utilisation à l´intérieur comme en extérieur
- Visibles jusqu´à 12 m
Ø 200 mm
Certificeringen: Conformes VBG 125 (BGV A8)
Spécifications
- Désignation:Interdictions concernant l'agro-alimentaire
- Matière:PVC