Film de scellage avec distributeur, Nunc™
391-0113
- Désignation:Film de scellage avec distributeur
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Cdt:1.000
Film de polyester avec adhésif acrylique. Film à usage général, facile à placer et à enlever, avec une application plus rapide que les films fournis en feuilles.
- Température stable de −20 à +120 °C
- Non perforable par une pipette
Couleur: transparent
L×l externe: 121×78 mm (plus poignée 9×78 mm)