Ciseaux de laboratoire
Avec bouchon de sécurité, pointu/mousse, 150 mm
N° de catalogue 233-2125
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable.
- De type pointu-mousse
- Résistants à la corrosion
- Autoclavables
- Livrés avec bouchon de sécurité
Spécifications
- Type:Avec bouchon de sécurité, pointu/mousse
- Longueur:150 mm