Ciseaux de microscopie
Ciseaux de microscopie
Droits, pointu/pointu, 115 mm
N° de catalogue 233-2124
Fournisseur:   BOCHEM
Ciseaux de microscopie
N° de catalogue 233-2124
Fournisseur:  BOCHEM
Ciseaux de microscopie
Ciseaux de microscopie
Droits, pointu/pointu, 115 mm
Prix
7,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable
  • Résistants à la corrosion
  • Autoclavable
  • Pointes très fines
Spécifications
  • Type:
    Droits, pointu/pointu
  • Longueur:
    115 mm