ContactUsLinkComponent
Manches de scalpel, B3 / B3L
Manches de scalpel, B3 / B3L
  233-5461
undefined
Manches de scalpel, B3 / B3L
  233-5461
  • Pour:
    Lames N° 6/9/10/10A/11/11P/E/11/12/12D/13/14/15/15A/15C/D/15/15T/16/40 et SG3
  • Type:
    B3
  • Longueur:
    127 mm
  • Seq:
    01
  • Cdt:
    1
Acier inoxydable, non stérile.
  • Corps octogonal conique et lisse pour un contrôle précis du bout des doigts
  • Dédié à la chirurgie manuelle comme la fasciectomie (retrait de tissus cicatriciels), la réparation nerveuse périphérique et la chirurgie des tendons et articulations
  • B3L plus long que le B3 standard et offre donc une portée et une profondeur accrues au niveau du champ opératoire