Base with clamps, flexible
300 mm
N° de catalogue 241-7510
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
Ce statif souple est muni d'un pied en zinc moulé et pince souple à trois doigts de 300 mm en laiton nickelé.
- Pied antidérapant de Ø 85 mm pour une grande stabilité
- Écartement de la pince: 0 - 40 mm
- Doigts de la pince recouverts de plastique pour protéger les instruments
Spécifications
- Longueur:300 mm