VWR®, Support à base incurvée
241-0104
- Désignation:Socle à base courbée
- Cdt:1
En fonte vernie, tige en acier (500×12 mm)
- Forme particulière du socle
- Solidité et stabilité accrues
La tige peut être retirée, a un filetage M8 et est fixée par le bas avec une rondelle et un écrou.