VWR®, Plaque de support
VWR®, Plaque de support
Plateau carré pour statif, 200×200 mm
Catalog # 241-0089
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Plaque de support
Catalog # 241-0089
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Plaque de support
VWR®, Plaque de support
Plateau carré pour statif, 200×200 mm
Price
149,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Plaque pour statif, carrée
  • Large zone : 200×200 mm
  • Peut être fixée sur des tiges de soutien jusqu'à 16 mm de diamètre au moyen d'une vis à oreilles
  • Orifice central : 7 mm de diamètre
Specifications
  • Désignation:
    Plateau carré pour statif
  • L×l:
    200×200 mm