Conteneur pour déchets anti-bêta, Nalgene®
Catalog # 113-2806
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Désignation:Conteneur pour 2 l
- Dimensions:140×286 mm (Ø×H)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Cdt:1
Specifications
About this item
En acrylique transparent, épaisseur: 9 mm
- HDPE 2 litre bottle for liquid waste is included; organic solvents may require a different bottle
- Shield encases the waste bottle without obstructing access
Delivery: Fourni avec flacon en PE pour déchets liquides.