Portoir pour flacons à centrifuger, Poxygrid®
Catalog # 525-9111
Supplier: Bel-Art Products, a Part of SP
Specifications
- Pour tubes:250 ml
- Nb de places:6
- Couleur:bleu
- l×p×h:205×135×102 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
En acier avec revêtement en époxy, autoclavables.
- Pour flacons à centrifuger à fond rond ou à fond conique
- Maintien des flacons coniques assuré par le fond rainuré
Ø max. du flacon utilisé: 60 mm