Pulvérisateur de réactif
Catalog # 552-0031
Supplier: CAMAG
Specifications
- Désignation:Pulvérisateur de réactif, tout en verre, avec Erlenmeyer de 100 ml
- Seq:01
- Cdt:1
Specifications
About this item
Vaporiseur, en verre. Alternative économique aux pulvérisateurs CCM.
- Peut être utilisé avec de l'air comprimé ou de l'azote
- Réactifs pulvérisés dans un aérosol fin