Pulvérisateur CCM
Catalog # 1.08540.0001
Supplier: Merck
Specifications
- Désignation:Pulvérisateur CCM à deux têtes, 1×0,8 et 1×1,25 mm
- Seq:01
- Cdt:1
Specifications
About this item
Le pulvérisateur CCM de Merck permet de pulvériser des réactifs de dérivatisation de manière homogène sur les chromatogrammes développés. Il est équipé de deux têtes de pulvérisation différentes, de 0,8 et 1,25 mm, optimisées respectivement pour des solutions à viscosité faible et élevée. Le pulvérisateur à commande électropneumatique utilise de l'air comprimé produit à l'aide de l'accumulateur et par induction.