Pipettes Pasteur, Micro
3,0 ml, 40 µl, 88 mm, -, Vrac
N° de catalogue 612-1761
Fournisseur: Alpha Laboratories
Aller à :
Product Details & Documents
Non toxiques, en LDPE de qualité alimentaire.
- Pour tubes et cuvettes de petit diamètre
- Thermoscellables pour le transport
Spécifications
- Emballage:Vrac
- Stérile:-
- Capacité:3,0 ml
- Longueur:88 mm
- Volume goutte:40 µl